Print…
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Triflic anhydride
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
176176-10G 176176-1KG 176176-250G 176176-50G 176176-5G
SIAL176176-10GEA 94.8 EUR
SIAL176176-10G SIAL176176-1KG SIAL176176-250G SIAL176176-50G SIAL176176-5G
Trifluoromethanesulphonic anhydride, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Fórmula: C₂F₆O₅S₂
Ponto de ebulição: 83 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000408
Número CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,II