Print…
Trifluoromethanesulphonic anhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18043.0050 8.18043.0002
8.18043.0050EA 184 EUR
8.18043.0050 8.18043.0002
Trifluoromethanesulphonic anhydride para síntese, Sigma-Aldrich®
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Fórmula: C₂F₆O₅S₂
Ponto de ebulição: 83 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000408
Número CAS: 358-23-6
EINECS: 206-616-8
UN: 3265
ADR: 8,I
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 282.12 g/mol
Boiling Point 82 - 83 °C
Refractive Index 1.3210 - 1.3212 (20 °C, 589 nm)
Density 1.71 g/cm3 (20 °C)
Hill Formula C2F6O5S2
Chemical Formula (CF3SO2)2O