Trifluoromethanesulphonic anhydride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Triflic anhydride
A11767.22
A11767.14
A11767.09
A11767.18
A11767.30
A11767.22EA
497
EUR
A11767.22
A11767.14
A11767.09
A11767.18
A11767.30
Trifluoromethanesulphonic anhydride ≥98%
Trifluoromethanesulphonic anhydride
Purity: 98%
CAS No.: 358-23-6
Molecular Formula: C2F6O5S2
Formula Weight: 282.13
Refractive Index: 1.3210
Melting Point: -80°
Boiling Point: 81-83°
Beilstein Reference: 1813600
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000408
Fórmula:
C₂F₆O₅S₂ Ponto de ebulição: 81…83 °C Ponto de Fusão: –80 °C Densidade: 1,720 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000408 Número CAS: 358-23-6 EINECS: 206-616-8 UN: 3265 ADR: 8,II |