Print…
Methyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
164283-10G 164283-50G
SIAL164283-10GEA 102 EUR
SIAL164283-10G SIAL164283-50G
Methyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Methyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₂H₃F₃O₃S
Ponto de ebulição: 95 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,45 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000409
Número CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7