Print…
Ethyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
246530-1G 246530-25G 246530-5G
SIAL246530-1GEA 30.3 EUR
SIAL246530-1G SIAL246530-25G SIAL246530-5G
Ethyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Ethyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₃H₅F₃O₃S
Peso Molecular: 178.13 g/mol
Ponto de ebulição: 115
Densidade: 1.374 g/cm³ (0 °C)
Número MDL : MFCD00000410
Número CAS: 425-75-2
EINECS: 207-037-3
UN: 2920
ADR: 8 II