Print…
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
91741-10ML 91741-250ML 91741-50ML
SIAL91741-10MLEA 69.9 EUR
SIAL91741-10ML SIAL91741-250ML SIAL91741-50ML
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₄H₉F₃O₃SSi
Ponto de ebulição: 77 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,225 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000406
Número CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
Merck Index: 12,09849