Print…
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.18129.1200 8.18129.1800
8.18129.1200EA 0 EUR
8.18129.1200 8.18129.1800
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate para síntese, Sigma-Aldrich®
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₄H₉F₃O₃SSi
Peso Molecular: 222.26 g/mol
Ponto de ebulição: 77
Densidade: 1.225 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000406
Número CAS: 27607-77-8
EINECS: 248-565-4
UN: 2920
ADR: 8 (3) II
Merck Index: 12,09849
Encomendar
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 222.26 g/mol
Boiling Point 35 - 37 °C (13 hPa)
Vapor Pressure 4.7 hPa (20 °C)
Flash Point 38 °C DIN 51755 Part 1
Density 1.23 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 405 °C DIN 51794