Triethylsilyl trifluoromethanesulphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 98%
CAS No.: 79271-56-0
Molecular Formula: C7F3H15O3SSi
Formula Weight: 264.33
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.3910
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 3590541
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000407
Fórmula:
C₇H₁₅F₃O₃SSi Ponto de ebulição: 207 °C Densidade: 1,225 Ponto de Inflamação: 72 °C (161 °F) |
Número MDL :
MFCD00000407 Número CAS: 79271-56-0 EINECS: 279-124-4 UN: 3265 ADR: 8,II |