Print…
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trifluoromethanesulphonic acid triisopropylsilyl ester, Tri(propan-2-yl)silyl trifluoromethanesulfonate
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
248460-10G 248460-50G
SIAL248460-10GEA 179 EUR
SIAL248460-10G SIAL248460-50G
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate, Sigma-Aldrich®
Triisopropylsilyl trifluoromethanesulphonate
Fórmula: C₁₀H₂₁F₃O₃SSi
Ponto de ebulição: 120 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00009913
Número CAS: 80522-42-5
UN: 3265
ADR: 8,II