Print…
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: 1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
H1604-25G H1604-5G
SIALH1604-25GEA 175 EUR
SIALH1604-25G SIALH1604-5G
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, Sigma-Aldrich®
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Fórmula: C₄H₃F₇O
Peso Molecular: 200.06 g/mol
Ponto de ebulição: 96
Densidade: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004674
Número CAS: 375-01-9
EINECS: 206-782-1
UN: 1987
ADR: 3 III