2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
1H,1H-Perfluoro-1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutan-1-ol, Heptafluoro-1-butanol
A10414.09
A10414.14
A10414.18
A10414.09EA
76.5
EUR
A10414.09
A10414.14
A10414.18
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol ≥98%
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Purity: 98%
CAS No.: 375-01-9
Molecular Formula: C4H3F7O
Formula Weight: 200.06
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.300
Boiling Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1761907
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00004674
Fórmula:
C₄H₃F₇O Peso Molecular: 200.06 g/mol Ponto de ebulição: 95…97 °C Densidade: 1.596 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004674 Número CAS: 375-01-9 EINECS: 206-782-1 UN: 1987 ADR: 3 III |