Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
105228-100G 105228-25G 105228-500G 105228-5G
SIAL105228-100GEA 438 EUR
SIAL105228-100G SIAL105228-25G SIAL105228-500G SIAL105228-5G
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Fórmula: C₃H₂F₆O
Ponto de ebulição: 59,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011651
Número CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 1760
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09598