Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol para síntese
Fornecedor: Merck
Perigo
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.04515.0025 8.04515.0100 8.04515.1000
MERC8.04515.0025EA 82.9 EUR
MERC8.04515.0025 MERC8.04515.0100 MERC8.04515.1000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol para síntese
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Fórmula: C₃H₂F₆O
Ponto de ebulição: 59,1 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –96 °C
Densidade: 1,492 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011651
Número CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Merck Index: 13,09598