1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
A12747.06EA
40.9
EUR
A12747.06
A12747.14
A12747.22
A12747.99
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol ≥99%
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Purity: 99+%
CAS No.: 920-66-1
Molecular Formula: C3H2F6O
Formula Weight: 168.04
Refractive Index: 1.2750
Melting Point: -4°
Boiling Point: 59-60°
Beilstein Reference: 1841007
UN No.: 1760
MDL No.: MFCD00011651
Fórmula:
C₃H₂F₆O Ponto de ebulição: 59…60 °C Ponto de Fusão: –4 °C Densidade: 1,619 Ponto de Inflamação: >100 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011651 Número CAS: 920-66-1 EINECS: 213-059-4 UN: 1760 ADR: 8,II Merck Index: 13,09598 |