Print…
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.5+%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147540050 147540250 147541000 147540025 147545000
ACRO147540050EA 38.2 EUR
ACRO147540050 ACRO147540250 ACRO147541000 ACRO147540025 ACRO147545000
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol 99.5+%, puro
1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol
Fórmula: C₃H₂F₆O
Ponto de ebulição: 59 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –4 °C
Densidade: 1,596 g/cm³
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011651
Número CAS: 920-66-1
EINECS: 213-059-4
UN: 3265
ADR: 8,I
Merck Index: 13,09598
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.3 %
GC ≥99.50 %
Specific optical rotation +170° to +180° (20°C, 589 nm) (C=2 in CHCl3)