Anidrido Trifluoroacetico 99+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Trifluoracetic anhydride, TFAA
147810250
147811000
147815000
147810025
147812501
ACRO147810250EA
36.3
EUR
ACRO147810250
ACRO147811000
ACRO147815000
ACRO147810025
ACRO147812501
Anidrido Trifluoroacetico 99+%
Anidrido Trifluoroacetico
Fórmula:
C₄F₆O₃ Ponto de ebulição: 39,1 °C (760 mmHg) Ponto de Fusão: –63,5 °C Densidade: 1,51 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000416 Número CAS: 407-25-0 EINECS: 206-982-9 UN: 3265 ADR: 8,I |
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥99.0 % |
Chloride (Cl) | ≤50 ppm |
Fluoride (F) | ≤50 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤500 ppm |