Print…
Anidrido Pentafluoropropionico ≥99% para derivatização GC, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
394904-5MLEA 111 EUR
394904-5ML 394904-100ML 394904-10X1ML 394904-25ML
Anidrido Pentafluoropropionico ≥99% para derivatização GC, Supelco®
Anidrido Pentafluoropropionico
Fórmula: C₆F₁₀O₃
Peso Molecular: 310.05 g/mol
Ponto de ebulição: 69
Densidade: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000429
Número CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5c11de0b34bbfdca3716184820c4d52be97cf4d7&vid=c15a08a004eba8edfa2a3ff5a15ebceaad9089b3&prid=web&clid=SAPDAM