Print…
Anidrido Pentafluoropropionico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
252387-25G 252387-5G
SIAL252387-25GEA 161 EUR
SIAL252387-25G SIAL252387-5G
Anidrido Pentafluoropropionico, Sigma-Aldrich®
Anidrido Pentafluoropropionico
Fórmula: C₆F₁₀O₃
Peso Molecular: 310.05 g/mol
Ponto de ebulição: 69
Densidade: 1.571 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000429
Número CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8 II