Print…
Anidrido Pentafluoropropionico 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Perfluoropropanoic anhydride, Pentafluoropropanoic anhydride, PFPA
416930250 416930050 416931000
ACRO416930250EA 226 EUR
ACRO416930250 ACRO416930050 ACRO416931000
Anidrido Pentafluoropropionico 98%
Anidrido Pentafluoropropionico
Fórmula: C₆F₁₀O₃
Peso Molecular: 310.05 g/mol
Ponto de ebulição: 69 °C
Densidade: 1.57 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000429
Número CAS: 356-42-3
EINECS: 206-604-2
UN: 3265
ADR: 8 III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %