Print…
1-Iodoperfluorbutane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Perfluorobutyl iodide, 1,1,1,2,2,3,3,4,4-Nonafluoro-4-iodobutane, 1-Iodononafluorobutane, Nonafluoro-1-iodobutane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
317845-100G 317845-25G
SIAL317845-100GEA 253 EUR
SIAL317845-100G SIAL317845-25G
1-Iodoperfluorbutane, Sigma-Aldrich®
1-Iodoperfluorbutane
Fórmula: C₄F₉I
Peso Molecular: 345.93 g/mol
Ponto de ebulição: 65
Ponto de Fusão: –2 °C
Densidade: 2.0497 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001062
Número CAS: 423-39-2
EINECS: 207-025-8
UN: 3082
ADR: 9 III