1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos:
1,1,1-Trifluoro-3-iodopropane, 3-Iodo-1,1,1-trifluoropropane
B23284.03
B23284.06
B23284.03EA
30.9
EUR
B23284.03
B23284.06
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane ≥98%
1-Iodo-3,3,3-trifluoropropane
Purity: 98+%
CAS No.: 460-37-7
Molecular Formula: CF3CH2CH2I
Formula Weight: 223.96
Flash Point: None
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 89-90°
Beilstein Reference: 1698182
MDL No.: MFCD00038531
Fórmula:
C₃H₄F₃I Peso Molecular: 223.96 g/mol Ponto de ebulição: 89…90 °C Densidade: 1.911 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00038531 Número CAS: 460-37-7 |