Tetrafluorosuccinic acid ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
B20462.03
B20462.06
B20462.03EA
28.2
EUR
B20462.03
B20462.06
Tetrafluorosuccinic acid ≥97%
Tetrafluorosuccinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 377-38-8
Molecular Formula: C4H2F4O4
Formula Weight: 190.05
Melting Point: ca 115°
Boiling Point: 150°/15mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00042430
Fórmula:
C₄H₂F₄O₄ Ponto de ebulição: 150 °C (15 mmHg) Ponto de Fusão: ∼ 115 °C Densidade: 1,400 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00042430 Número CAS: 377-38-8 EINECS: 206-820-7 UN: 3261 ADR: 8,III |