Print…
Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Hexafluoro-1,5-pentanedioic acid
A17848.06 A17848.14
A17848.06EA 58.6 EUR
A17848.06 A17848.14
Hexafluoroglutaric acid ≥98%
Hexafluoroglutaric acid
Purity: 98% CAS No.: 376-73-8 Molecular Formula: C5H2F6O4 Formula Weight: 240.06 Melting Point: 92-97° Boiling Point: 134-138°/3mm UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00004172
Fórmula: C₅H₂F₆O₄
Ponto de ebulição: 134…138 °C (3 mmHg)
Ponto de Fusão: 92…97 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004172
Número CAS: 376-73-8
EINECS: 206-813-9
UN: 3261
ADR: 8,III