Print…
Thallium(III) trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
150533-10G 150533-50G 150533-5G
SIAL150533-10GEA 147 EUR
SIAL150533-10G SIAL150533-50G SIAL150533-5G
Thallium(III) trifluoroacetate, Sigma-Aldrich®
Thallium(III) trifluoroacetate
Fórmula: C₆F₉O₆Tl
Ponto de ebulição: 160 °C (1,5 mmHg)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000414
Número CAS: 23586-53-0
EINECS: 245-761-1
UN: 1707
ADR: 6.1,II