Print…
Thallium(III) trifluoroacetate tech.
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Thallic trifluoroacetate
420760250 420761000
ACRO420760250EA 191 EUR
ACRO420760250 ACRO420761000
Thallium(III) trifluoroacetate tech.
Thallium(III) trifluoroacetate
Fórmula: C₆F₉O₆Tl
Peso Molecular: 543.43 g/mol
Ponto de ebulição: 160 °C (1.5 mmHg)
Ponto de Fusão: 120.5 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000414
Número CAS: 23586-53-0
EINECS: 245-761-1
UN: 1707
ADR: 6.1 II
Encomendar
Appearance Light yellow to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 60 °C
GC ≥96.0 %