Ácido trifluoroacético ≥99.5% para bioquímica
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
A14365.0BEA
510
EUR
A14365.0B
A14365.18
A14365.30
Ácido trifluoroacético ≥99.5% para bioquímica
Ácido trifluoroacético
Purity: 99.5+%
CAS No.: 76-05-1
Molecular Formula: CF3CO2H
Formula Weight: 114.02
Refractive Index: 1.2840
Odour: Pungent
Boiling Point: 72-73°
Beilstein Reference: 742035
Merck Reference: 14,9681
UN No.: 2699
MDL No.: MFCD00004169
Fórmula:
C₂HF₃O₂ Ponto de ebulição: 72…73 °C Ponto de Fusão: –15 °C Densidade: 1,480 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004169 Número CAS: 76-05-1 EINECS: 200-929-3 UN: 2699 ADR: 8,I Merck Index: 14,9681 |