Print…
Ácido Heptafluorobutírico, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
SIAL77249-10MLEA 264 EUR
SIAL77249-10ML SIAL77249-50ML
Ácido Heptafluorobutírico, Sigma-Aldrich®
Ácido Heptafluorobutírico
Fórmula: C₄HF₇O₂
Peso Molecular: 214,04 g/mol
Ponto de ebulição: 121 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –17,5 °C
Densidade: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004171
Número CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II