Print…
Ácido Heptafluorobutírico, Supelco®
Fornecedor: Merck
Perigo
M-Clarity™ quality level = MQ100
52411-25ML-FEA 175 EUR
52411-25ML-F 52411-5ML-F
Ácido Heptafluorobutírico, Supelco®
Ácido Heptafluorobutírico
Fórmula: C₄HF₇O₂
Peso Molecular: 214,04 g/mol
Ponto de ebulição: 121 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –17,5 °C
Densidade: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004171
Número CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II