Print…
Ácido Heptafluorobutírico para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: Perfluorobutyric acid, HFBA, Heptafluorobutanoic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.43443.0025 8.43443.0005
8.43443.0025EA 86.4 EUR
8.43443.0025 8.43443.0005
Ácido Heptafluorobutírico para síntese, Sigma-Aldrich®
Ácido Heptafluorobutírico
Fórmula: C₄HF₇O₂
Ponto de ebulição: 121 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –17,5 °C
Densidade: 1,764 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004171
Número CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,III