Print…
Ácido Heptafluorobutírico ≥99%
Fornecedor: Thermo Scientific
Perigo
A14907.22EA 194 EUR
A14907.22 A14907.36 A14907.14
Ácido Heptafluorobutírico ≥99%
Ácido Heptafluorobutírico
Fórmula: C₄HF₇O₂
Peso Molecular: 214,04 g/mol
Ponto de ebulição: 120…121 °C
Ponto de Fusão: –18 °C
Densidade: 1,648
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004171
Número CAS: 375-22-4
EINECS: 206-786-3
UN: 3265
ADR: 8,II