Ácido Heptafluorobutírico 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
172800250
172801000
172805000
ACRO172800250EA
63
EUR
ACRO172800250
ACRO172801000
ACRO172805000
Ácido Heptafluorobutírico 99%
Ácido Heptafluorobutírico
Fórmula:
C₄HF₇O₂ Ponto de ebulição: 120 °C (755 mmHg) Ponto de Fusão: –17,5 °C Densidade: 1,64 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004171 Número CAS: 375-22-4 EINECS: 206-786-3 UN: 3265 ADR: 8,I |
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥98.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |