Ácido 2,2-Difluorobutírico ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
2,2-Difluorobutanoic acid
H25830.MD
H25830.03
H25830.MDEA
51.2
EUR
H25830.MD
H25830.03
Ácido 2,2-Difluorobutírico ≥97%
Ácido 2,2-Difluorobutírico
Purity: 97%
CAS No.: 2366-62-3
Molecular Formula: C4H6F2O2
Formula Weight: 124.09
Refractive Index: 1.3645
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°/8.5mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD03093765
Fórmula:
C₄H₆F₂O₂ Ponto de ebulição: 100…101 °C (8,5 mmHg) Ponto de Fusão: 7…9 °C Densidade: 1,220 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD03093765 Número CAS: 2366-62-3 UN: 3265 ADR: 8,II |