Print…

Metil trifluoroacetato, Sigma-Aldrich®

Fornecedor: Merck

Sinônimos: Trifluoroacetic methyl ester

Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200

249831-100G 249831-25G
SIAL249831-100GEA 151 EUR
SIAL249831-100G SIAL249831-25G
Metil trifluoroacetato, Sigma-Aldrich®
Metil trifluoroacetato
Fórmula: C₃H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 43 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,2639 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00000417
Número CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR