Print…
Metil trifluoroacetato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trifluoroacetic methyl ester
243410250 243411000
ACRO243410250EA 76.9 EUR
ACRO243410250 ACRO243411000
Metil trifluoroacetato 99%
Metil trifluoroacetato
Fórmula: C₃H₃F₃O₂
Ponto de ebulição: 43…43,5 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,273 g/cm³
Ponto de Inflamação: –7 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000417
Número CAS: 431-47-0
EINECS: 207-074-5
UN: 2924
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %