Print…
Etil trifluoroacetato, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Trifluoroacetic ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
E50000-100G E50000-25G
SIALE50000-100GEA 148 EUR
SIALE50000-100G SIALE50000-25G
Etil trifluoroacetato, Sigma-Aldrich®
Etil trifluoroacetato
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 61 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,19 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000419
Número CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 2924
ADR: 3,II