Print…
Etil trifluoroacetato 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Trifluoroacetic ethyl ester
119020250 119021000 119025000 119020025
ACRO119020250EA 39.1 EUR
ACRO119020250 ACRO119021000 ACRO119025000 ACRO119020025
Etil trifluoroacetato 99%
Etil trifluoroacetato
Fórmula: C₄H₅F₃O₂
Ponto de ebulição: 60…62 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,194 g/cm³
Ponto de Inflamação: –1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000419
Número CAS: 383-63-1
EINECS: 206-851-6
UN: 3272
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
HPLC ≥94 %