Print…
Difluoroacetato de Metilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
295914-25G 295914-5G
SIAL295914-25GEA 133 EUR
SIAL295914-25G SIAL295914-5G
Difluoroacetato de Metilo, Sigma-Aldrich®
Difluoroacetato de Metilo
Fórmula: C₃H₄F₂O₂
Ponto de ebulição: 84…85 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,272 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00039276
Número CAS: 433-53-4
EINECS: 207-089-7
UN: 2924
ADR: 3,II