Print…
Difluoroacetato de Etilo, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Difluoroacetic ethyl ester
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
287628-25G 287628-5G
SIAL287628-25GEA 75 EUR
SIAL287628-25G SIAL287628-5G
Difluoroacetato de Etilo, Sigma-Aldrich®
Difluoroacetato de Etilo
Fórmula: C₄H₆F₂O₂
Ponto de ebulição: 98 °C (1013 hPa)
Densidade: 1,1893 g/cm³ (9.8 °C)
Número MDL : MFCD00013578
Número CAS: 454-31-9
EINECS: 207-223-4