Difluoroacetato de Etilo ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Difluoroacetic ethyl ester
A11215.06
A11215.14
A11215.22
A11215.06EA
67
EUR
A11215.06
A11215.14
A11215.22
Difluoroacetato de Etilo ≥98%
Difluoroacetato de Etilo
Purity: 98%
CAS No.: 454-31-9
Molecular Formula: F2CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 124.09
Flash Point: 25°(77°F)
Refractive Index: 1.3475
Boiling Point: 98-99°
Beilstein Reference: 1748597
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00013578
Fórmula:
C₄H₆F₂O₂ Ponto de ebulição: 98…99 °C Densidade: 1,242 Ponto de Inflamação: 25 °C (77 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013578 Número CAS: 454-31-9 EINECS: 207-223-4 ADR: 3,III |