Print…
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)acetamide, 4'-(Trifluoromethyl)acetanilide, 4-Acetamidobenzotrifluoride, alpha,alpha,alpha-Trifluoro-p-acetotoluidide
A12789.06 A12789.14
A12789.06EA 72.3 EUR
A12789.06 A12789.14
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide ≥98%
4'-(Trifluoromethyl)acetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 349-97-3 Molecular Formula: C9H8F3NO Formula Weight: 203.16 Odour: Odourless Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 2106965 MDL No.: MFCD00013562
Fórmula: C₉H₈F₃NO
Peso Molecular: 203.16 g/mol
Ponto de Fusão: 150…154 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00013562
Número CAS: 349-97-3
EINECS: 206-495-1