Print…
Trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroacetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
144657-100G 144657-25G
SIAL144657-100GEA 211 EUR
SIAL144657-100G SIAL144657-25G
Trifluoroacetamide, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacetamide
Fórmula: C₂H₂F₃NO
Ponto de ebulição: 162,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008008
Número CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9