Print…
Trifluoroacetamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroacetamide
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14690.0010 8.14690.0050
8.14690.0010EA 42 EUR
8.14690.0010 8.14690.0050
Trifluoroacetamide para síntese, Sigma-Aldrich®
Trifluoroacetamide
Fórmula: C₂H₂F₃NO
Ponto de ebulição: 162,4 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 73…75 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Número MDL : MFCD00008008
Número CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Encomendar
Solubility 460 g/l (23 °C)
Melting Point 73 - 75 °C
Molar Mass 113.03 g/mol
Bulk Density 960 kg/m3
Boiling Point 162.5 °C
pH 3.6 (460 g/l, H2O, 23 °C)