Print…
Trifluoroacetamide ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroacetamide
A14451.14 A14451.22 A14451.36
A14451.14EA 43.4 EUR
A14451.14 A14451.22 A14451.36
Trifluoroacetamide ≥97%
Trifluoroacetamide
Purity: 97% CAS No.: 354-38-1 Molecular Formula: CF3CONH2 Formula Weight: 113.04 Melting Point: 70-75° Boiling Point: 162-164° MDL No.: MFCD00008008
Fórmula: C₂H₂F₃NO
Ponto de ebulição: 162…164 °C
Ponto de Fusão: 70…75 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008008
Número CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9