Print…
Trifluoroacetamide 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2,2-Trifluoroacetamide
385220250 385222500
ACRO385220250EA 35.5 EUR
ACRO385220250 ACRO385222500
Trifluoroacetamide 97%
Trifluoroacetamide
Fórmula: C₂H₂F₃NO
Ponto de ebulição: 162…164 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: 59…70 °C
Densidade: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008008
Número CAS: 354-38-1
EINECS: 206-559-9
Encomendar
Appearance White to light yellow to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 68 to 75 °C
GC ≥96.0 %