Print…
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Hexafluoroacetylacetone, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoropentane-2,4-dione, 1,1,1,5,5,5-Hexafluoro-2,4-pentanedione, HFAA
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
238309-25G 238309-5G
SIAL238309-25GEA 393 EUR
SIAL238309-25G SIAL238309-5G
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone, Sigma-Aldrich®
1,1,1,5,5,5-Hexafluoroacetylacetone
Fórmula: C₅H₂F₆O₂
Peso Molecular: 208.06 g/mol
Ponto de ebulição: 70
Densidade: 1.47 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 32
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000426
Número CAS: 1522-22-1
EINECS: 216-191-0
UN: 2920
ADR: 8 II