Print…
1,1,1-Trifluoroacetona, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
T62804-100G T62804-25G T62804-5G
SIALT62804-100GEA 502 EUR
SIALT62804-100G SIALT62804-25G SIALT62804-5G
1,1,1-Trifluoroacetona, Sigma-Aldrich®
1,1,1-Trifluoroacetona
Fórmula: C₃H₃F₃O
Ponto de ebulição: 22 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –78 °C
Densidade: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000423
Número CAS: 421-50-1
EINECS: 207-005-9
UN: 1993
ADR: 3,I