Tioacetamida ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
A12926.14
A12926.22
A12926.36
A12926.14EA
36.5
EUR
A12926.14
A12926.22
A12926.36
Tioacetamida ≥98%
Tioacetamida
Purity: 98%
CAS No.: 62-55-5
Molecular Formula: C2H5NS
Formula Weight: 75.13
Melting Point: 110-114°
Solubility: Soluble in water, ethanol
Beilstein Reference: 506006
Merck Reference: 14,9319
MDL No.: MFCD00008070
Fórmula:
CH₃CSNH₂ Ponto de Fusão: 110…114 °C Densidade: 1,37 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008070 Número CAS: 62-55-5 EINECS: 200-541-4 Merck Index: 14,9319 |