Print…
Thioacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ300
W421001-100G W421001-1KG W421001-SAMPLE
SIALW421001-100GEA 138 EUR
SIALW421001-100G SIALW421001-1KG SIALW421001-SAMPLE
Thioacetic acid, Sigma-Aldrich®
Thioacetic acid
Fórmula: C₂H₄OS
Peso Molecular: 76.12 g/mol
Ponto de ebulição: 90
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18
Número MDL : MFCD00004853
Número CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09454