Print…
Thioacetic acid, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
T30805-100G T30805-500G T30805-5G
SIALT30805-100GEA 75.1 EUR
SIALT30805-100G SIALT30805-500G SIALT30805-5G
Thioacetic acid, Sigma-Aldrich®
Thioacetic acid
Fórmula: C₂H₄OS
Peso Molecular: 76.12 g/mol
Ponto de ebulição: 90
Ponto de Fusão: –17 °C
Densidade: 1.07 g/cm³ (20 °C)
Ponto de Inflamação: 18
Número MDL : MFCD00004853
Número CAS: 507-09-5
EINECS: 208-063-8
UN: 2436
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09454