Thioacetic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
|
Perigo
|
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.08076.0100
8.08076.0250
8.08076.9025
8.08076.0100EA
54.8
EUR
8.08076.0100
8.08076.0250
8.08076.9025
Thioacetic acid para síntese, Sigma-Aldrich®
Thioacetic acid
Fórmula:
C₂H₄OS Ponto de ebulição: 90 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: –17 °C Densidade: 1,07 g/cm³ (20 °C) Ponto de Inflamação: 18 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004853 Número CAS: 507-09-5 EINECS: 208-063-8 UN: 2436 ADR: 3,II Merck Index: 12,09454 |
Solubility | 27 g/l (15 °C) (slow decomposition) |
Melting Point | -17 °C |
Molar Mass | 76.12 g/mol |
Boiling Point | 88 - 92 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 1 hPa (20 °C) |
Flash Point | 18 °C |
Refractive Index | 1.463 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.07 g/cm3 (20 °C) |
pH | 1.8 (100 g/l, H2O, 20 °C) Hydrolysis |